Documentos Principais
G3900
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.5 mm × 14.5 cm, color-coded blue
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
Nome do produto
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide, size 1.5 mm × 14.5 cm, color-coded blue
tamanho
1.5 mm × 14.5 cm
Nível de qualidade
cor
color-coded blue
Características e benefícios
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)