G2650
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 0.75mm x 8cm, color-coded yellow
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Nome do produto
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 0.75 mm × 8 cm, color-coded yellow
Materiais
silicone
Nível de qualidade
tamanho
0.75 mm × 8 cm
cor
color-coded yellow
Características e benefícios
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)