Documentos Principais
G1903
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Materiais
copper
descrição
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
600 mesh × 42 μm pitch
furo L
27 μm
tamanho da área aberta
40%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)