F9384
Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:16
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−FITC antibody is specific for α chain of mouse IgA. The purified IgA fraction is conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1