F7634
Anti-Sheep IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Donkey Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:40
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2