F7057
Folate Receptor 2 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FOLR2, Folate Receptor beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
Impurezas
≤1.0 EU/μg endotoxin
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FOLR2(2350)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2