F0805
Anti-FOXL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Forkhead L2, Anti-Forkhead Transcription Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, hamster
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 0.2 μg/mL using murine prenatal folicle
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL using KK1 granulosa cells
western blot: 0.2 μg/mL using CHO whole cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Foxl2(26927)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 0.2μg/mL using murine prenatal folicle
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 2μg/mL using KK1 granulosa cells
- Western blotting (at a concentration of 0.2μg/mL using CHO whole cell lysate) or immunoblot analysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3