EPM1334-9925
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ S41i Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 6 clamps installed
About This Item
Produtos recomendados
Características
6 x 2 L Erlenmeyer flasks
comes complete with 6 clamps installed
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1334-9925 (Global)
C × L
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)