EPM1282-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum (heavy duty)
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Materiais
aluminum (heavy duty)
Características
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1282-9926 (Global)
capacidade
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)