EPM1194-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Características
16 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
phenolic resin
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1194-9906 (Global)
C × L
45.7 cm × 45.7 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)