EPAG2-10
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
fabricante/nome comercial
Eppendorf® AG2-10 (Global)
C × L
76 cm × 46 cm
capacidade
(60 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)