Documentos Principais
EPAG-1
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiais
aluminum
Características
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
fabricante/nome comercial
Eppendorf® AG-1 (Global)
tamanho
76 cm × 46 cm
capacidade
(15 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)