Documentos Principais
EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiais
stainless steel
Características
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001050211 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
capacidade
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Categorias relacionadas
Descrição geral
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 468 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)