EP6001012510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (5 in.), (3 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(3 x 4) configuration
Holds 12 x boxes (5 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (3 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001012510 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)