EP6001011210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 53 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 7) configuration
Holds 53 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001011210 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 389 mm (15.3 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP6001011210-1EA | 4061835081226 |