Documentos Principais
WHAWB120411
Microcartões de eluição QIAcard FTA
Indicating, one sample area per card, pkg of 100 cards
Sinônimo(s):
Cartão QIA microindicador de eluição de FTA (100)
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
fabricante/nome comercial
Qiagen WB120411
embalagem
pkg of 100 cards
Descrição geral
Os cartões FTA oferecem um sistema compacto de armazenamento em temperatura ambiente que reduz a necessidade de espaço precioso no freezer. Diferentemente dos cartões QIAcard FTA, os cartões FTA Elute apresentam uma tecnologia para eluição conveniente de ácidos nucleicos com base em água.
Formato QIAcard FTA Elute Micro com uma área de ponto (volume de ponto 12-40 µl) para coletar, estabilizar, processar, transportar e arquivar amostras coloridas, como sangue. A tecnologia FTA permite a lise celular por contato, desnatura as proteínas e estabiliza e protege imediatamente os ácidos nucleicos.
Conveniente para protocolos que exigem locais diferentes para testar e arquivar amostras. Diferentes amostras podem ser processadas de forma independente.
Características e benefícios
  • Inclui um corante rosa que fica branco quando uma amostra incolor é aplicada.
  • Uma área de amostra para aplicação de até 40 μl de volume de amostra por cartão.
  • Basta aplicar sua amostra no cartão FTA. As membranas e organelas celulares são lisadas e os ácidos nucleicos liberados ficam presos nas fibras da matriz. Os ácidos nucleicos permanecem imobilizados e são preservados para transporte, processamento imediato ou armazenamento de longo prazo em temperatura ambiente.
  • Como os ácidos nucleicos capturados são preservados, os cartões FTA facilitam a coleta de amostras em locais remotos e simplificam o transporte de amostras.
  • Envie suas amostras de volta ao laboratório sem manuseio especial dispendioso ou gelo seco e processe conforme sua conveniência.
  • Os cartões FTA podem ser usados com praticamente qualquer tipo de amostra: Sangue, células cultivadas, células bucais, plasmídeos e tecido sólido.
  • Os ácidos nucleicos capturados estão prontos para purificação quando você estiver. A tecnologia FTA Elute permite a eluição conveniente de ácidos nucleicos com base em água para experimentos a jusante (downstream).
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa
Informações legais
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page shows downstream applications after genomic DNA purification.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology
Conteúdo relacionado
Genomic DNA Purification from Sample on FTA Elute