Documentos Principais
EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Características
capacity 10 x 50 mL conical tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920709003 (Global)
Parâmetros
3,076 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with plate/tube bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)