SCP0246
E. coli Leader Peptidase substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H95N15O18
Peso molecular:
1362.53
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nome do produto
E. coli Leader Peptidase substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
NO2-Tyr-Phe-Ser-Ala-Ser-Ala-Leu-Ala-Lys-Ile-Abz-Lys
Aplicação
NO2-YFSASALAKI-Abz-K is an internally quenched (fluorescence of the anthraniloyl group (Abz) is quenched by the 3-nitrotyrosine) fluorescent substrate used to detect Escherichia coli leader peptidase activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)