EP5895121004
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol tight, without buckets
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 4 x 750 mL round buckets ((aerosol-tight compatable) inc plate carrier)
to hold 4 x plate buckets
aerosol tight
swing-bucket rotor
without buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895121004 (Global)
Parâmetros
4,800 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5920R
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)