Key Documents
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.02
Materiais
aluminum
descrição
for 5804/5804R & 5810/5810R
Características
aerosol-tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820766000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
Descrição geral
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
Características e benefícios
aerosol-tight
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG