EP5820722002
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 35 mL tube, pack of 2
About This Item
Produtos recomendados
Características
capacity 1 x 35 mL tube
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820722002 (Global)
Parâmetros
16,161 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
29 mm
compatibilidade
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820722002-2EA | 4061835078936 |