Documentos Principais
EP5820721006
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 20–30 mL tube, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 1 x 20–30 mL tube
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820721006 (Global)
Parâmetros
14,204 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
26 mm
compatibilidade
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Descrição geral
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)