MAB2511
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD106
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P8B1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Especificidade
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2