Documentos Principais
EP5810748003
Eppendorf® Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810748003
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 250 mL reactangular bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG