EP5804774000
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 ml, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds 1 tube 50 ml
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804774000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804774000-2EA | 4022536223759 |