EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds 2 tubes 7-15 mL
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804771001
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Descrição geral
- For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
- For use with Rotor F-34-6-38.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804771001-2EA | 4022536223681 |