EP5804755006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 15 mL Falcon
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804755006
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrição geral
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)