EP5702764000
Buckets for Eppendorf Rotor A-4-38
to hold, 16 x 125mm round bottom tubes
Sinônimo(s):
Round Buckets for Rotator A-4-38
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Características
to hold 16 x 125mm round bottom tubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702764000
Descrição geral
Centrifuge buckets to hold 16 x 125mm round bottom tubes. Compatible with Eppendorf rotor A-4-38.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)