EP5495510001
Eppendorf® Rotor F-32x0.2-PCR
for Centrifuge 5425, Eppendorf® 5495510001
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 32 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 x 8-tube PCR strips
for Centrifuge 5425
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495510001
Parâmetros
15,060 max. RCF (18,257 xg)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5425
Descrição geral
Eppendorf rotor F-32x0.2-PCR for centrifuge 5425/R. Holds up to 4 × PCR strips or 32 × PCR tubes (0.2 mL). Includes rotor lid.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG