Documentos Principais
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495508007
Parâmetros
15,060 max. RCF (18,565 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5425
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)