Documentos Principais
EP5490040007
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-40-36-12, non aerosol tight, to hold, 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5490040007 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)