Documentos Principais
EP5452702000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-12-11 Rotor
not aerosol-tight, for MiniSpin, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiais
stainless steel
Características
not aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5452702000 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with MiniSpin Plus
for use with MniSpin
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)