EP5427740007
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds 1 x 65 - 89 mm tube, small rotor bore
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427740007 (Global)
Parâmetros
6,443 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
13 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)