Documentos Principais
EP5427726004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427726004
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG