Documentos Principais
EP5427714006
Eppendorf® Rotor F-45-64-5-PCR
incl. rotor lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
incl. rotor lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427714006
Parâmetros
11,800 max. RCF (13,543 xg)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)