Documentos Principais
EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121517
NACRES:
NB.01
Características
for 8-channel pipette
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3122612006
Descrição geral
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)