Documentos Principais
EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Materiais
aluminum
Características
aerosol-tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654144
compatibilidade
5430/5430R
FA-45-24-11
Descrição geral
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)