Documentos Principais
EP0030601700
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Sinônimo(s):
Microplate 96/F
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.02
Materiais
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
RNase and DNase free
embalagem
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030601700
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
1.5 mL
cor
black wells
white border
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG