EP0030132513
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
white plate, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom white wells
white plate
Características
skirt
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030132513
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
volume de trabalho
150 μL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG