AXYPCR96HSC
PCR amplification plate
half skirt, 96 well, clear
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais:
clear
clear polypropylene wells
clear polypropylene wells
tamanho:
96 wells
volume de trabalho:
200 mL
Produtos recomendados
Materiais
clear
clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
skirt
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)