Key Documents
EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiais
colorless
colorless wells
polycarbonate
Características
skirt
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030128508
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
volume de trabalho
40 μL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG