Documentos Principais
EP0030127870
Eppendorf® storage film, self-adhesive
self-adhesive, pkg of 100 ea, PCR clean
Sinônimo(s):
Eppendorf® Microplate Sealing Films & Foils
About This Item
Código UNSPSC:
45131506
NACRES:
NB.35
Características
PCR clean
self-adhesive
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030127870
Descrição geral
This self-adhesive storage film is made for use with Eppendorf Standard and Deepwell 96- and 38-Well plates (polypropylene).
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)