Documentos Principais
EP0030124820
Eppendorf® PCR tube strips, 0.1 mL
with cap strips, flat, 0.1 mL, PCR clean, capacity 0.1 mL, with Cap Strips, flat (10x12 strips), pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Características
PCR clean
with Cap Strips, flat (10x12 strips)
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030124820
capacidade
0.1 mL
0.1 mL
Características e benefícios
  • 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes
  • Easily adaptable for automation
  • Sealable using flat or domed strip-lids
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)