EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom polypropylene
Características
Forensic DNA grade
with screw cap
embalagem
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030122402
faixa de medição
5.0 mL
Parâmetros
25000 × g max. RCF
Profundidade
17 mm
cor
colorless
Categorias relacionadas
Descrição geral
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)