EP0030119606
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with hinged lid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
Forensic DNA grade
with hinged lid
embalagem
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030119606
faixa de medição
5.0 mL
Parâmetros
25000 × g max. RCF
Profundidade
17 mm
cor
colorless
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030119606-200EA | 4061835083206 |