EP0030076257
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1000 – 1,250 µL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
volume:
1000—1250 μL
Produtos recomendados
Características
for tips 1000 – 1,250 µL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030076257
volume
1000—1250 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 1,000 – 1,250 µL
Aplicação
General liquid handling
Características e benefícios
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
- Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)