Documentos Principais
EMU088951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sparc
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TTCGACTCTTCCTGCCACTTCTTTGCCACCAAGTGCACCCTGGAGGGCACCAAGAAGGGCCACAAGCTCCACCTGGACTACATCGGACCATGCAAATACATCGCCCCCTGCCTGGATTCCGAGCTGACCGAATTCCCTCTGCGCATGCGTGACTGGCTCAAAAATGTCCTGGTCACCTTGTACGAGAGAGATGAGGGCAACAACCTCCTCACTGAGAAGCAGAAGCTGCGTGTGAAGAAGATCCATGAGAATGAGAAGCGCCTGGAGGCTGGAGACCACCCCGTGGAGCTGTTGGCCCGAGACTTTGAGAAGAACTACAATATGTACATCTTCCCTGTCCACTGGCAGTTTGGCCAGCTGGATCAGCACCCTATTGATGGGTACCTGTCCCACACTGAGCTGGCCCCACTGCGTGCTCCCCTCATCCCCATGGAACATTGCACCACACGTTTCTTTGAGACCTGTGACCTAGACAACGACAAGTACATTGCCCTGGAGGAATGGGCCGGCTGCTTTGGCATCAAGGAGCAGGACATCAACA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Parul Choudhary et al.
PloS one, 10(6), e0130379-e0130379 (2015-06-30)
The integrity of the epithelium is maintained by a complex but regulated interplay of processes that allow conversion of a proliferative state into a stably differentiated state. In this study, using human embryonic stem cell (hESC) derived Retinal Pigment Epithelium