EMU034751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Psmb10
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TAGCTGCGGACACTGAGATGACTACGCGGATGGCAGCTTCCAAGATGGAACTACATGCGCTGTCCACGGGCCGTGAGCCTCGGGTGGCCACGGTCACCCGTATCCTGCGCCAGACGCTTTTCCGGTACCAAGGCCACGTGGGGGCATCACTGGTCGTGGGCGGGGTTGATTTGAACGGACCTCAGCTCTACGAGGTGCACCCACATGGTTCCTACAGCCGTCTGCCCTTTACTGCCCTTGGCTCTGGTCAGGGTGCAGCCGTGGCACTGTTGGAAGACCGGTTCCAGCCAAACATGACGCTGGAGCTGGCGCAAGAGCTGTTGGTGGAAGCCATCACAGCAGGGATCCTGAGTGACCTGGGCTCTGGGGGCAATGTGGATGCCTGTGTGATCACTGCAGGGGGTGCCAAGCTGCAGAGAGCATTGAGCACCCCCACCGAGCCTGTGCAGAGAGCTGGCCGTTACCGATTTGCTCCTGGAACCACAC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... PSMB10(19171) , Psmb10(19171)