EMU010641
MISSION® esiRNA
targeting mouse Map2k1
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCCAGCATCTGAGCCTTTAGGAAGCAGCAAAGAGGAATTCTCTGCCCAGTGGCATGCCATGTTGCTTTCAGGCCTCTCCCATGCTTGTCTATGTTCAGACGTGCATCTCATCTGTGACAAAGGATGAAGAACACAGCATGTGCCAAATTGTACTTGTGTCATTTTTAATATCATTGTCTTTATCACTATGGTTACTCCCCTAAGTGGATTGGCTTTGTGCTTGGGGCTATTTGTCTGTTCATCAAACACATGCCAGGCTGAACTACAGTGAAACCCTAGTGACCTGGGTGGTCGTTCTTACTGATGTTTGCACTGCTGTTCATCGTGACTCACTAGCTGGCTGCCTGTATTGTCAGGATTCTCGGACCTTGGTACTTCACTCTTGCTGGTGACCTCTCAGTCTGAGAGGGAGCCTTGTG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... MAP2K1(26395) , Map2k1(26395)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU010641-50UG | 4061828440412 |
EMU010641-20UG | 4061831368543 |