EHU111111
MISSION® esiRNA
targeting human KMT5A
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CGACGGGGAGAACGTATTTACCGGGCAGTCAAAGATCTATTCCTACATGAGCCCGAACAAATGCTCTGGAATGCGTTTCCCCCTTCAGGAAGAGAACTCAGTTACACATCACGAAGTCAAATGCCAGGGGAAACCATTAGCCGGAATCTACAGGAAACGAGAAGAGAAAAGAAATGCTGGGAACGCAGTACGGAGCGCCATGAAGTCCGAGGAACAGAAGATCAAAGACGCCAGGAAAGGTCCCCTGGTACCTTTTCCAAACCAAAAATCTGAAGCAGCAGAACCTCCAAAAACTCCACCCTCATCTTGTGATTCCACCAATGCAGCCATCGCCAAGCAAGCCCTGAAAAAGCCCATCAAGGGCAAACAGGCCCCCCGAAAAAAAGCTCAAGGAAAAACGCA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KMT5A(387893) , SETD8(387893)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1